Imprimer
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Asn-OH, Nɑ-Boc-D-asparagine
H61121.06 H61121.14
H61121.06EA 56.8 EUR
H61121.06 H61121.14
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine 95%
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine
Purity: 95% CAS No.: 75647-01-7 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4843040 Optical Rotation: +7.3 (c=2 in DMF) MDL No.: MFCD00065558
Formule: C₉H₁₆N₂O₅
Poids moléculaire: 232.24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065558
Numéro CAS: 75647-01-7