Imprimer
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H60639.MD H60639.03
H60639.MDEA 159 EUR
H60639.MD H60639.03
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Purity: 97+% CAS No.: 799297-44-2 Molecular Formula: C21H22NP Formula Weight: 319.38 Melting Point: 105-109° Optical Rotation: -140° (c=0.5 in chloroform) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD17018768
Formule: C₂₁H₂₂NP
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17018768
Numéro CAS: 799297-44-2
ADR: 8,III