Imprimer
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Pyridyl)propionic Acid
H58655.03 H58655.06
H58655.03EA 189 EUR
H58655.03 H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 6318-43-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 231° Beilstein Reference: 122234 MDL No.: MFCD00084846
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084846
Numéro CAS: 6318-43-0