2-n-Propyl-1-pentanol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 58175-57-8
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 72°(162°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.83
Refractive Index: 1.4300
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 80-82°/12mm
MDL No.: MFCD00010260
Formule:
C₈H₁₈O Point d'ébullition: 80…82 °C (12 mmHg) Densité: 0,83 Point éclair: 72 °C (162 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010260 Numéro CAS: 58175-57-8 |