Imprimer
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic Acid
H57895.MD H57895.03
H57895.MDEA 98.7 EUR
H57895.MD H57895.03
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 72580-53-1 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 185-191° Beilstein Reference: 3537293 Optical Rotation: +18° (c=2 in water) MDL No.: MFCD06738463
Formule: C₅H₉NO₂
Poids moléculaire: 115.13 g/mol
Point de fusion: 185…191 °C
Numéro MDL: MFCD06738463
Numéro CAS: 72580-53-1