Imprimer
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57871.MD H57871.03
H57871.MDEA 156 EUR
H57871.MD H57871.03
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 95% CAS No.: 110013-18-8 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 173-177° MDL No.: MFCD09607969
Formule: C₅H₁₁NO
Poids moléculaire: 101.15 g/mol
Point d'ébullition: 173…177 °C
Densité: 0.979
Numéro MDL: MFCD09607969
Numéro CAS: 110013-18-8