Imprimer
4-Keto-L-proline hydrobromide ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57691.MD H57691.03
H57691.MDEA 58.4 EUR
H57691.MD H57691.03
4-Keto-L-proline hydrobromide ≥90%
4-Keto-L-proline hydrobromide
Purity: 90+% CAS No.: 75776-67-9 Molecular Formula: C5H7NO3.HBr Formula Weight: 210.03 Melting Point: 134-140° Optical Rotation: -32° (c=0.5 in methanol) MDL No.: MFCD12024572
Formule: C₅H₈BrNO₃
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024572
Numéro CAS: 75776-67-9