Imprimer
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57676.03 H57676.06
H57676.03EA 98.3 EUR
H57676.03 H57676.06
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
1-Benzyl-5-bromoindole
Purity: 97% CAS No.: 10075-51-1 Molecular Formula: C15H12BrN Formula Weight: 286.17 MDL No.: MFCD04337704
Formule: C₁₅H₁₂BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04337704
Numéro CAS: 10075-51-1