Imprimer
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57658.MD H57658.ME
H57658.MDEA 502 EUR
H57658.MD H57658.ME
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 95%
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Purity: 95% CAS No.: 1380571-72-1 Molecular Formula: C5H9NO.0.5C2H2O4 Formula Weight: 144.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD22373634
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₆
Numéro MDL: MFCD22373634
Numéro CAS: 1380571-72-1