Imprimer
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57579.MD H57579.ME
H57579.MDEA 350 EUR
H57579.MD H57579.ME
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Purity: 95% CAS No.: 220290-68-6 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 63°(145°F) Boiling Point: 187° MDL No.: MFCD14586455
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 187 °C
Densité: 1,08
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14586455
Numéro CAS: 220290-68-6