Methyl-2-oxoindane-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 104620-34-0
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 63-70°
MDL No.: MFCD06200715
Formule:
C₁₁H₁₀O₃ Point de fusion: 63…70 °C |
Numéro MDL:
MFCD06200715 Numéro CAS: 104620-34-0 |