Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 953079-94-2
Molecular Formula: C5H9NO2.HCl
Formula Weight: 151.59
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₅H₁₀ClNO₂ Point de fusion: 30…38 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD06801272 Numéro CAS: 953079-94-2 |