D-β-Proline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 72580-54-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 185-191°
Beilstein Reference: 5496144
Optical Rotation: -18° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD08272856
Formule:
C₅H₉NO₂ Point de fusion: 185…191 °C |
Numéro MDL:
MFCD08272856 Numéro CAS: 72580-54-2 |