(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 110013-19-9
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 174-176°
MDL No.: MFCD09260722
Formule:
C₅H₁₁NO Poids moléculaire: 101.15 g/mol Point de fusion: 174…176 °C Densité: 0.979 |
Numéro MDL:
MFCD09260722 Numéro CAS: 110013-19-9 |