2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 189367-54-2
Molecular Formula: C25H32Br2
Formula Weight: 492.33
Melting Point: 67-71°
MDL No.: MFCD03427215
Formule:
C₂₅H₃₂Br₂ Point de fusion: 67…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427215 Numéro CAS: 189367-54-2 |