N-Boc-β-phenyl-D-phenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-beta-phenyl-D-phenylalanine, Boc-D-Ala(3,3-diphenyl)-OH, Boc-D-3,3-diphenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 143060-31-5
Molecular Formula: C20H23NO4
Formula Weight: 341.40
Melting Point: 157°
Optical Rotation: -30 (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00191187
Formule:
C₂₀H₂₃NO₄ Poids moléculaire: 341.40 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191187 Numéro CAS: 143060-31-5 |