9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H-fluorene
Purity: 98%
CAS No.: 286438-45-7
Molecular Formula: C37H56Br2
Formula Weight: 660.65
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 180°/0.15mm
MDL No.: MFCD03427215
Formule:
C₃₇H₅₆Br₂ Point d'ébullition: 180 °C (0,15 mmHg) Point de fusion: 50…55 °C Point éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427215 Numéro CAS: 286438-45-7 |