Imprimer
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56029.06 H56029.14
H56029.06EA 132 EUR
H56029.06 H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphine 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98% CAS No.: 37943-90-1 Molecular Formula: C17H14NP Formula Weight: 263.27 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00192108
Formule: C₁₇H₁₄NP
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192108
Numéro CAS: 37943-90-1