Imprimer
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55932.03 H55932.06
H55932.03EA 139 EUR
H55932.03 H55932.06
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 17325-26-7 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00216584
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216584
Numéro CAS: 17325-26-7