Acide 3-amino-1-propanesulfonique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
Purity: 97%
CAS No.: 3687-18-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 293° dec
MDL No.: MFCD00008225
Formule:
C₃H₉NO₃S Point de fusion: 293 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008225 Numéro CAS: 3687-18-1 EINECS: 222-977-4 Indice Merck: 14,10218 |