Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2R,3R)-Di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric Acid Di-tert-Butyl Ester
Purity: 99%
CAS No.: 117384-45-9
Molecular Formula: C12H22O6
Formula Weight: 262.30
Flash Point: 109°(228°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.143
Appearance: White
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 5026723
Optical Rotation: +11° (c=1 in acetone)
MDL No.: MFCD00192000
Formule:
C₁₂H₂₂O₆ Poids moléculaire: 262.30 g/mol Point de fusion: 90…92 °C Densité: 1.143 Point éclair: 109 °C (228 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192000 Numéro CAS: 117384-45-9 |