Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hantzsch Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate, Etidin, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1149-23-1
Molecular Formula: C13H19NO4
Formula Weight: 253.30
Melting Point: 178-183°
MDL No.: MFCD00005951
Formule:
C₁₃H₁₉NO₄ Point de fusion: 178…183 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005951 Numéro CAS: 1149-23-1 EINECS: 214-561-6 |