Imprimer
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Quinolinol Aluminum Complex, Alq3, Aluminum Tris(8-hydroxyquinolinate), Aluminum triquinolin-8-olate
H55656.03 H55656.06 H55656.14
H55656.03EA 34.9 EUR
H55656.03 H55656.06 H55656.14
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Tris(8-quinolinolato)aluminum
Purity: 99% CAS No.: 2085-33-8 Molecular Formula: C27H18AlN3O3 Formula Weight: 459.44 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to green Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00191693
Formule: C₂₇H₁₈AlN₃O₃
Poids moléculaire: 459.44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191693
Numéro CAS: 2085-33-8
EINECS: 218-227-0