Imprimer
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): ((4-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H55534.03 H55534.06 H55534.14
H55534.03EA 37.3 EUR
H55534.03 H55534.06 H55534.14
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98% CAS No.: 16116-78-2 Molecular Formula: C11H13BrSi Formula Weight: 253.21 Physical Form: Powder Appearance: White to yellow Melting Point: 61-63° MDL No.: MFCD01863556
Formule: C₁₁H₁₃BrSi
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863556
Numéro CAS: 16116-78-2