Imprimer
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Naphthalen-1-ylmethyl)piperazine
H55398.03 H55398.06 H55398.14
H55398.03EA 72 EUR
H55398.03 H55398.06 H55398.14
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 40675-81-8 Molecular Formula: C15H18N2 Formula Weight: 226.32 Physical Form: Powder Appearance: White to brown Melting Point: 63-67° UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD01314185
Formule: C₁₅H₁₈N₂
Poids moléculaire: 226.323 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314185
Numéro CAS: 40675-81-8
ADR: 9 III