Imprimer
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55356.03 H55356.06
H55356.03EA 47.3 EUR
H55356.03 H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97% CAS No.: 82832-57-3 Molecular Formula: C21H30F2 Formula Weight: 320.47 Melting Point: 43-46° MDL No.: MFCD09838997
Formule: C₂₁H₃₀F₂
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09838997
Numéro CAS: 82832-57-3