4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine, tert-Butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 153747-97-8
Molecular Formula: C14H20BrN3O2
Formula Weight: 342.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to yellow
Melting Point: 83-87°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD07369772
Formule:
C₁₄H₂₀BrN₃O₂ Poids moléculaire: 342.237 g/mol Point de fusion: 83…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07369772 Numéro CAS: 153747-97-8 ADR: 6.1 III |