Imprimer
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H55215.06 H55215.14
H55215.06EA 49.3 EUR
H55215.06 H55215.14
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 25808-30-4 Molecular Formula: C3H6N2.HCl Formula Weight: 106.55 Melting Point: 103-106° Beilstein Reference: 3908975 MDL No.: MFCD00012587
Formule: C₃H₇ClN₂
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012587
Numéro CAS: 25808-30-4
EINECS: 247-277-6