Imprimer
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
H55214.03 H55214.06
H55214.03EA 118 EUR
H55214.03 H55214.06
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 188975-88-4 Molecular Formula: C11H19NO3 Formula Weight: 213.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4670 MDL No.: MFCD03788435
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 213.277 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788435
Numéro CAS: 188975-88-4