Imprimer
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(BOC-amino)ethyl bromide
H55211.03 H55211.06
H55211.03EA 83 EUR
H55211.03 H55211.06
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Purity: 96% CAS No.: 39684-80-5 Molecular Formula: C7H14BrNO2 Formula Weight: 224.10 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 30-32° Beilstein Reference: 2325117 MDL No.: MFCD02683428
Formule: C₇H₁₄BrNO₂
Point de fusion: 30…32 °C
Numéro MDL: MFCD02683428
Numéro CAS: 39684-80-5