Silver(I) acetylacetonate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 15525-64-1
Molecular Formula: C5H7AgO2
Formula Weight: 206.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Characteristic
Melting Point: 100° dec.
MDL No.: MFCD00000012
Formule:
C₅H₈AgO₂ Point de fusion: 100 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00000012 Numéro CAS: 15525-64-1 EINECS: 239-568-1 |