1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Benzyl N-Cbz-D-glutamate, Z-D-Glu-OBzl, N-CBZ-D-glutamic acid alpha-benzyl ester, N-Carbobenzoxy-D-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, N-Cbz-D-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, Z-D-Glu-Obzl
Purity: 97%
CAS No.: 65706-99-2
Molecular Formula: C20H21NO6
Formula Weight: 371.39
Beilstein Reference: 5305848
MDL No.: MFCD00069647
Formule:
C₂₀H₂₁NO₆ Poids moléculaire: 371.39 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00069647 Numéro CAS: 65706-99-2 |