Imprimer
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55063.06 H55063.14
H55063.06EA 52.1 EUR
H55063.06 H55063.14
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 122-96-3 Molecular Formula: C8H18N2O2 Formula Weight: 174.24 Melting Point: 133-136° Boiling Point: 215-220°/50mm MDL No.: MFCD00006157
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 215…220 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006157
Numéro CAS: 122-96-3
EINECS: 204-586-0