S-Phenyl-L-cysteine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 34317-61-8
Molecular Formula: C9H11NO2S
Formula Weight: 197.25
Melting Point: 200° dec.
Beilstein Reference: 2268203
Optical Rotation: +10° (c=1.5 in 1M NaOH)
MDL No.: MFCD01318758
Formule:
C₉H₁₁NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318758 Numéro CAS: 34317-61-8 |