Imprimer
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
H55012.03 H55012.06
H55012.03EA 70.6 EUR
H55012.03 H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 190771-22-3 Molecular Formula: C12H13NSi Formula Weight: 199.33 Melting Point: 42-47° MDL No.: MFCD09260494
Formule: C₁₂H₁₃NSi
Point de fusion: 42…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260494
Numéro CAS: 190771-22-3