Imprimer
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54963.MD H54963.03
H54963.MDEA 52.6 EUR
H54963.MD H54963.03
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 3468-18-6 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD04973297
Formule: C₉H₁₀N₂
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973297
Numéro CAS: 3468-18-6