Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
TFFH, N-((Dimethylamino)fluoromethylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
Purity: 98%
CAS No.: 164298-23-1
Molecular Formula: C5H12F7N2P
Formula Weight: 264.12
Melting Point: 104-111°
MDL No.: MFCD02684443
Formule:
C₅H₁₂F₇N₂P Poids moléculaire: 264.13 g/mol Point de fusion: 104…111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02684443 Numéro CAS: 164298-23-1 |