Imprimer
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54831.MD H54831.03 H54831.06
H54831.MDEA 123 EUR
H54831.MD H54831.03 H54831.06
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 61379-64-4 Molecular Formula: C9H19N3 Formula Weight: 169.27 MDL No.: MFCD00190598
Formule: C₉H₁₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190598
Numéro CAS: 61379-64-4
EINECS: 262-742-3