Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium 1-((4-((2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carbonyl)oxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonate, Sulphosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulpho-SMCC Sodium Salt, SMCC, Water-Soluble, 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulpho-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt, sulpho-SMCC, Sulfo-SMCC
Purity: 98+%
CAS No.: 92921-24-9
Molecular Formula: C16H17N2NaO9S
Formula Weight: 436.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD00054978
Formule:
C₁₆H₁₈N₂O₉S Poids moléculaire: 436.37 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00054978 Numéro CAS: 92921-24-9 |