Imprimer
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
H54745.03 H54745.06
H54745.03EA 124 EUR
H54745.03 H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 31519-62-7 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 MDL No.: MFCD00856161
Formule: C₅H₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00856161
Numéro CAS: 31519-62-7