Imprimer
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
H54640.MD H54640.03
H54640.MDEA 68.5 EUR
H54640.MD H54640.03
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Purity: 97% CAS No.: 3468-17-5 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 MDL No.: MFCD06213839
Formule: C₉H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213839
Numéro CAS: 3468-17-5