Imprimer
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD H54614.03
H54614.MDEA 113 EUR
H54614.MD H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1006876-27-2 Molecular Formula: C14H21BN2O3 Formula Weight: 276.14 MDL No.: MFCD08458484
Formule: C₁₄H₂₁BN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458484
Numéro CAS: 1006876-27-2