Imprimer
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
H54529.14 H54529.06
H54529.14EA 375 EUR
H54529.14 H54529.06
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Purity: 98+% CAS No.: 14533-84-7 Molecular Formula: C8F8O2 Formula Weight: 280.07 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.368 Boiling Point: 122-123° Beilstein Reference: 2003848 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00134438
Formule: C₈F₈O₂
Poids moléculaire: 280.07 g/mol
Point d'ébullition: 122…123 °C
Densité: 1.63
Point éclair: 52 °C (126 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134438
Numéro CAS: 14533-84-7
ADR: 3 III