Imprimer
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
H54487.03 H54487.06
H54487.03EA 69 EUR
H54487.03 H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 33763-20-1 Molecular Formula: C11H9NO2S Formula Weight: 219.26 Melting Point: 202-206° MDL No.: MFCD00141955
Formule: C₁₁H₉NO₂S
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141955
Numéro CAS: 33763-20-1