Imprimer
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine, N1-BOC protected
H54465.03 H54465.06
H54465.03EA 136 EUR
H54465.03 H54465.06
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 571189-16-7 Molecular Formula: C14H20N4O4 Formula Weight: 308.33 MDL No.: MFCD11849291
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849291
Numéro CAS: 571189-16-7