Imprimer
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54448.03 H54448.06 H54448.14
H54448.03EA 121 EUR
H54448.03 H54448.06 H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10070-92-5 Molecular Formula: C5H4N2O Formula Weight: 108.10 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 80-82°/4mm MDL No.: MFCD03426065
Formule: C₅H₄N₂O
Point d'ébullition: 80…82 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 39…43 °C
Densité: 1,23
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426065
Numéro CAS: 10070-92-5