Imprimer
8-Methoxyquinoline 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54430.MD H54430.03 H54430.06
H54430.MDEA 54.7 EUR
H54430.MD H54430.03 H54430.06
8-Methoxyquinoline 96%
8-Methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 938-33-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00957068
Formule: C₁₀H₉NO
Point de fusion: 38…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00957068
Numéro CAS: 938-33-0
EINECS: 213-341-7