N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DABCYL acid, SE, DABCYL N-Succinimidyl Ester, 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-((4-(dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 146998-31-4
Molecular Formula: C19H18N4O4
Formula Weight: 366.37
Storage Temperature: -30°C to -10°C
MDL No.: MFCD00467415
Formule:
C₁₉H₁₈N₄O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00467415 Numéro CAS: 146998-31-4 |