2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 1013916-37-4
Molecular Formula: C13H14ClN3O
Formula Weight: 263.72
Beilstein Reference: 15642863
MDL No.: MFCD13181207
Formule:
C₁₃H₁₄ClN₃O Poids moléculaire: 263.72 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13181207 Numéro CAS: 1013916-37-4 |