Imprimer
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54340.03 H54340.06
H54340.03EA 109 EUR
H54340.03 H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 2703-17-5 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00967074
Formule: C₆H₇NO₂
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00967074
Numéro CAS: 2703-17-5